GF01141333
Ruthenium
Ruthenium, microfoil, disks, 10mm, thinness 0.1μm, specific density 122μg/cm2, permanent mylar 3.5μm support, 99.9%
Sinonimo/i:
Ruthenium, RU004500
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.9%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 011-413-33
Resistività
7.1 μΩ-cm, 0°C
diam. × spessore
10 mm × 0.1 μm
P. eboll.
3900 °C (lit.)
Punto di fusione
2310 °C (lit.)
Densità
12.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Ru]
InChI
1S/Ru
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)