Documenti fondamentali
G5908
Sigma-Aldrich
(±)-Geosmin solution
2 mg/mL in methanol, ≥97%
Sinonimo/i:
DL-Geosmin, rel-(4R,4aR,8aS)-Octahydro-4,8a-dimethyl-4a(2H)-naphthalenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H22O
Numero CAS:
Peso molecolare:
182.30
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
≥97% (calc. on dry substance, GC)
≥97%
Concentrazione
2 mg/mL in methanol
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC21C(CCCC2C)(CCCC1)C
InChI
1S/C12H22O/c1-10-6-5-8-11(2)7-3-4-9-12(10,11)13/h10,13H,3-9H2,1-2H3
JLPUXFOGCDVKGO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
(±)-Geosmin solution is commonly used in the odorant removal/degradation studies in the water and food chemistry.
Altre note
The (−)-enantiomer is the principal component of beet aroma.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Buttery, R.G., et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 24, 419 and 1246-419 and 1246 (1976)
Stable TiO 2-USY zeolite composite coatings for efficient adsorptive and photocatalytic elimination of geosmin from water.
Wee, Lik H et al.
Journal of Material Chemistry A, 3(5), 2258-2264 (2015)
Removal of 2-MIB and geosmin using UV/persulfate: contributions of hydroxyl and sulfate radicals.
Xie, Pengchao et al.
Water Research, 69(6), 223-233 (2015)
Development of long-life-cycle tablet ceramic adsorbent for geosmin removal from water solution.
Chen, Rongzhi aet al.
Applied Surface Science, 257(6), 2091-2096 (2011)
Protocolli
Separation of 2-Isopropyl-3-methoxypyrazine 20 ppt; 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine; 2-Methylisoborneol; (±)-Geosmin 10 ppt