36625
2,3,6-Trichloroanisole
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
PESTANAL®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1c(Cl)ccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C7H5Cl3O/c1-11-7-5(9)3-2-4(8)6(7)10/h2-3H,1H3
OTFNCXLUCRUNCH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?