Key Documents
F6437
Sigma-Aldrich
Fmoc-(R)-2-(pentenyl)Ala-OH
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
(R)-N-Fmoc-α-4-n-pentylalanine, Fmoc-(R)-2-(4-pentenyl)alanine, Fmoc-(R)-2-amino-2-methyl-hept-6-enoic acid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H25NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
379.45
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Saggio
≥97% (HPLC)
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)N[C@@](CCCC=C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C23H25NO4/c1-3-4-9-14-23(2,21(25)26)24-22(27)28-15-20-18-12-7-5-10-16(18)17-11-6-8-13-19(17)20/h3,5-8,10-13,20H,1,4,9,14-15H2,2H3,(H,24,27)(H,25,26)/t23-/m1/s1
MRJFPZWLOJOINV-HSZRJFAPSA-N
Pittogrammi
Environment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)