F6562
Fmoc-(R)-2-(7-octenyl)Ala-OH
for peptide synthesis
Sinonimo/i:
(R)-N-Fmoc-α-(7-Octenyl)alanine, Fmoc-(R)-2-(7-octenyl)alanine, Fmoc-(R)-2-amino-2-methyl-dec-6-enoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Fmoc-(R)-2-(7-octenyl)Ala-OH,
Stato
solid
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
Fmoc
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O=C(OCC1C(C=CC=C2)=C2C3=C1C=CC=C3)N[C@@](CCCCCCC=C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C26H31NO4/c1-3-4-5-6-7-12-17-26(2,24(28)29)27-25(30)31-18-23-21-15-10-8-13-19(21)20-14-9-11-16-22(20)23/h3,8-11,13-16,23H,1,4-7,12,17-18H2,2H3,(H,27,30)(H,28,29)/t26-/m1/s1
MADFVGMQNXRFAF-AREMUKBSSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?