Documenti fondamentali
F4602
Sigma-Aldrich
4-Fluoroanisole
99%
About This Item
Formula condensata:
FC6H4OCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
126.13
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.488 (lit.)
P. ebollizione
157 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Densità
1.114 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1ccc(F)cc1
InChI
1S/C7H7FO/c1-9-7-4-2-6(8)3-5-7/h2-5H,1H3
VIPWUFMFHBIKQI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
109.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
43 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4