553638
4-Fluorobiphenyl
95%
Sinonimo/i:
(4-Fluorophenyl)benzene, 1-Fluoro-4-phenylbenzene, 4-Fluorbiphenyl, 4-Fluoro-1,1′-biphenyl, 4′-Fluoro-1,1′-biphenyl, 4′-Fluorobiphenyl, p-Fluorobiphenyl, p-Fluorodiphenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
95%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5200 (lit.)
P. ebollizione
283-284 °C (lit.)
Punto di fusione
75-79 °C (lit.)
Densità
1.288 g/mL (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
phenyl
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9F/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H
RUYZJEIKQYLEGZ-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?