337064
(Trifluoromethoxy)benzene
99%
Sinonimo/i:
α,α,α-Trifluoroanisole, Phenyl trifluoromethyl ether
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
41.3 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.406 (lit.)
P. eboll.
102 °C (lit.)
Densità
1.226 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
fluoro
phenoxy
Stringa SMILE
FC(F)(F)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5F3O/c8-7(9,10)11-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
GQHWSLKNULCZGI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
12 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?