F17407
1-Formylpiperidine
99%
Sinonimo/i:
N-Carbaldehyde piperidine, NFP, Piperidine-1-carboxaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.1 mmHg ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.484 (lit.)
P. ebollizione
222 °C (lit.)
Densità
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)N1CCCCC1
InChI
1S/C6H11NO/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h6H,1-5H2
FEWLNYSYJNLUOO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Direct amidation of azoles with formamides via metal-free C-H activation in the presence of tert-butyl perbenzoate
- Vilsmeier-type reactions of pyrazoles with amides in the presence of phosphorous oxychloride
- CO-free aminocarbonylation of N-substituted formamides with aryl iodides/bromides catalyzed by palladium acetate and Xantphos for synthesis of arylamides
- Synthesis of alternating copolymers for organic photovoltaic applications
- One-pot double functionalization of π-deficient heterocyclic lithium reagents
- Synthesis of thermally stable piezofluorochromic aggregation-induced emission compounds
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?