E50604
Ethyltriphenylphosphonium bromide
99%
Sinonimo/i:
TEP
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: C-C Bond Formation
Punto di fusione
203-205 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Br-].CC[P+](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C20H20P.BrH/c1-2-21(18-12-6-3-7-13-18,19-14-8-4-9-15-19)20-16-10-5-11-17-20;/h3-17H,2H2,1H3;1H/q+1;/p-1
JHYNXXDQQHTCHJ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- D-amino acids from L-cysteine-derived thiazolidines
- Leiodolide A via aldol reactions and Horner-Wadsworth-Emmons olefination
- Cycloalkanoindolines via diastereoselective intramolecular inimo-ene reactions
- WXYZA′ domain of maitotoxin using the coupling of key building blocks
Reactant for:
- Solid-state metathesis polycondensation to form alkyl-dipropenylthiophene monomers
- Mizoroki-Heck cyclization and cascading Tsuji-Trost cyclization / lactonization cyclization reactions for synthesis of an ABC ring system
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
401.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
205 °C
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?