E47808
Ethyl pyruvate
98%
Sinonimo/i:
2-Oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl 2-oxopropanoate, Ethyl 2-oxopropionate, Ethyl methylglyoxylate, Methyl ethoxycarbonyl ketone
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.404 (lit.)
P. ebollizione
144 °C (lit.)
Densità
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCOC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-3-8-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
XXRCUYVCPSWGCC-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
114.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
46 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?