Documenti fondamentali
DWKBPM0050P
Azlon Tapered Beakers with Moulded Graduations
polypropylene, capacity 50 mL
Sinonimo/i:
BPM0050P
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
Materiali
polypropylene
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
Azlon
Condizioni di stoccaggio
room temperature
assay range
accuracy: 10 mL
Capacità
50 mL
Applicazioni
Excellent solution for measuring and dispensing laboratory solutions and reagents
Caratteristiche e vantaggi
Autoclavable at 121°C and complies with ISO 7056
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)