Documenti fondamentali
Z186821
Sigma-Aldrich
All-purpose sampling containers
capacity 4 1/2 oz
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Caratteristiche
lid: no
Capacità
4 1/2 oz
Descrizione generale
Durable and translucent PP containers resist acids, bases, most organic solvents, and common laboratory reagents. Internally molded dual graduations in increments of 1 oz and 20 mL. Economical enough to discard after one use, or strong enough to reuse. Tight-fitting PE lid not included. Nonsterile.
Altre note
Supplied without lid. No lid available.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
BRAND® urine beaker polypropylene, capacity 125 mL , screw cap, sterile
BR758910
BRAND® urine beaker
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z186821-500EA4061832331263