Documenti fondamentali
DWK986734
WHEATON® liquid scintillation vial with attached unlined PS cap
lips on vial transparent PET bottle, capacity (20 mL), screw cap
Sinonimo/i:
986734
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
lips on vial transparent PET bottle
white polyethylene cap
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 500 ea Trays of 100 vials are shrink-wrapped in plastic for protection against contamination.
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 986734
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(27 mm) (61 mm) (302 mm)
Capacità
(20 mL)
Raccordi
22-400 neck
22-400
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)