Documenti fondamentali
DWK986714
WHEATON® liquid scintillation vial with seperate unlined PE cap
transparent high-density polyethylene bottle, capacity (20 mL), screw cap, case of 500 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Sinonimo/i:
986714
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
Materiali
metal foil liner
transparent high-density polyethylene bottle
white polyethylene cap
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
case of 500 ea Bulk packed vials with screw caps in separate bag
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® 986714
Diam. bottiglia × Alt. &Times; Prof.
(27 mm) (61 mm) (387 mm)
Capacità
(20 mL)
Raccordi
22-400 neck
22-400
Note legali
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)