Documenti fondamentali
DWK213533803
Duran® Funnel
long stem(s)
Sinonimo/i:
213533803
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Materiali
long stem(s)
Confezionamento
pkg of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 213533803
Diam. imbuto
70 mm
Applicazioni
Decanting and filtration of liquids, The spillage of substances is avoided, Filtering, Boro 3.3
Caratteristiche e vantaggi
With long stem; Due to its shape, it is suitable for liquid-solid filtration using a filter paper; Fired-on,
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)