DWK212175401
DURAN® Super duty Erlenmeyer narrow-neck flasks
flask capacity (1,000 mL)
Sinonimo/i:
212175401
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.17
Prodotti consigliati
Materiali
flat
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Caratteristiche
without cap
Confezionamento
case of 10 ea
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212175401
Capacità pallone
(1,000 mL)
Descrizione generale
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Altre note
Browse all Erlenmeyer flasks
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)