D67200
2,3-Dichloro-1,4-naphthoquinone
98%
Sinonimo/i:
Dichlon
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
194-197 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClC1=C(Cl)C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C10H4Cl2O2/c11-7-8(12)10(14)6-4-2-1-3-5(6)9(7)13/h1-4H
SVPKNMBRVBMTLB-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves