D36003
3,4-Dibenzyloxybenzaldehyde
98%
Sinonimo/i:
3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyde
About This Item
Formula condensata:
(C6H5CH2O)2C6H3CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
318.37
Beilstein:
1132811
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
91-94 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)c(OCc3ccccc3)c1
InChI
1S/C21H18O3/c22-14-19-11-12-20(23-15-17-7-3-1-4-8-17)21(13-19)24-16-18-9-5-2-6-10-18/h1-14H,15-16H2
XDDLXZHBWVFPRG-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Giovanna Baron et al.
Biochemical pharmacology, 173, 113726-113726 (2019-11-30)
The aim of this work was to profile, by using an HPLC-MS/MS method, cranberry compounds and metabolites found in human urine after ingestion of a highly standardized cranberry extract (Anthocran®). Two different strategies were adopted for the data analysis: a