Documenti fondamentali
484881
Sigma-Aldrich
4-[Bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]benzaldehyde
98%
About This Item
Formula condensata:
(CH3CO2CH2CH2)2NC6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
293.32
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
98%
P. ebollizione
193-195 °C/0.08 mmHg (lit.)
Punto di fusione
60-63 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
amine
ester
Stringa SMILE
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(CCOC(C)=O)CCOC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO5/c1-12(18)20-9-7-16(8-10-21-13(2)19)15-5-3-14(11-17)4-6-15/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3
HYLXLGFSGXFLFE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)