Documenti fondamentali
D213209
Sigma-Aldrich
Diphenyl-4-pyridylmethane
99%
Sinonimo/i:
4-(Diphenylmethyl)pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H15N
Numero CAS:
Peso molecolare:
245.32
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
crystals
Punto di fusione
124-126 °C (lit.)
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccncc3
InChI
1S/C18H15N/c1-3-7-15(8-4-1)18(16-9-5-2-6-10-16)17-11-13-19-14-12-17/h1-14,18H
ZWLWOTHDIGRTNE-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Silke B Bodendiek et al.
Frontiers in pharmacology, 3, 106-106 (2012-06-12)
The paucity of specific pharmacological agents has been a major impediment for delineating the roles of gap junction (GJ) channels formed by connexin proteins in physiology and pathophysiology. Here, we used the selective optimization of side activities (SOSA) approach, which