Key Documents
D160008
Sigma-Aldrich
3,3-Dimethylglutarimide
99%
Sinonimo/i:
4,4-Dimethyl-2,6-piperidinedione
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
141.17
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
144-146 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1(C)CC(=O)NC(=O)C1
InChI
1S/C7H11NO2/c1-7(2)3-5(9)8-6(10)4-7/h3-4H2,1-2H3,(H,8,9,10)
YUJCWMGBRDBPDL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for synthesis of:
  • Spiro-piperidine inhibitors for modulation of the M2 proton channel from influenza A virus
  • Second-generation selective inhibitors of Hepatitis C virus NS3 serine protease
  • Spirocyclic oxetanes
  • Ru-catalyzed stereoselective addition of imides to alkynes
  • Metabolically protected arylpiperiazine 5-HT1A ligands
  • Selective antagonists of the a1d adrenergic receptor
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)