D128406
Didodecyl 3,3′-thiodipropionate
>97%
Sinonimo/i:
Thiodipropionic acid dilauryl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.2 mmHg ( 163 °C)
Livello qualitativo
Saggio
>97%
Stato
powder
Punto di fusione
40-42 °C (lit.)
Densità
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCOC(=O)CCSCCC(=O)OCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H58O4S/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-25-33-29(31)23-27-35-28-24-30(32)34-26-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-28H2,1-2H3
GHKOFFNLGXMVNJ-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
D128406-250G | 4061833604847 |
D128406-1KG |