D123706
2,6-Diiodo-4-nitroaniline
97%
About This Item
Formula condensata:
I2C6H2(NO2)NH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
389.92
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Stato
powder
Punto di fusione
251-253 °C (lit.)
Stringa SMILE
Nc1c(I)cc(cc1I)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4I2N2O2/c7-4-1-3(10(11)12)2-5(8)6(4)9/h1-2H,9H2
YPVYMWQYENWFAT-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?