CLS832040
Pyrex® heavy-duty tube with pour-out
capacity 40 mL, O.D. × L 29 mm × 116 mm, pkg of 12 ea
Sinonimo/i:
Corning® 8320
About This Item
Codice UNSPSC:
41121703
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Materiali
conical bottom tube (Short)
Confezionamento
pkg of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 8320-40
Disponibilità
not available in EU
D.E. × lungh.
29 mm × 116 mm
Capacità
40 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Short-conical bottom.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)