Documenti fondamentali
CLS710025
Pyrex® pipettes, Class A color-coded reusable
volume 25 mL, accuracy: 0.03 mL
Sinonimo/i:
pipet
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.43
Materiali
glass
Caratteristiche
class A
graduation
Confezionamento
case of 12 ea
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Corning 7100-25
Corning 7100
Campo di misura del volume
25 mL, accuracy: 0.03 mL
Lunghezza
521 mm
Capacità
25 mL
Colore
blue
Descrizione generale
Tempered top and tip. Red graduation and markings, color-coded, ASTM E 969.
Altre note
Manufactured to Class A tolerances as established by ASTM E 694 for volumetric testing and ASTM E 542 for calibration of volumetric ware.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)