Documenti fondamentali
CLS7080016
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 16 mm × 150 mm
Sinonimo/i:
Corning® 70800
About This Item
Codice UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.43
Materiali
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduations: no
Confezionamento
case of 200
Produttore/marchio commerciale
Corning 70800-16
diam. × lung.
16 mm × 150 mm
Volume
20 mL
Colore
clear
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)