CLS70781CN
Pipette sierologiche monouso sterili in Pyrex® con tappo
volume 1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Sinonimo/i:
Corning® 7078
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.04
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
Descrizione
plugged
Sterilità
sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 7078-1CN
Campo di misura del volume
1.0 mL, accuracy: 0.01 mL
Capacità
1 mL
Descrizione generale
Queste pipette sierologiche monouso sterili in Pyrex sono concepite per laboratori che gestiscono grandi volumi. Sono tarate a scolamento con funzione di svuotamento automatico e sono confezionate in modo tale da consentire un facile accesso a diverse pipette alla volta senza contaminare l′intera confezione. Simili al n. 7077, ad eccezione della confezione multipla in buste di plastica.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)