CLS6795170
Corning® Scholar 170 hot plate
AC/DC input 120 V AC, US 3-pin plug, plate W × L 5 in. × 5 in.
Sinonimo/i:
stirrers
About This Item
Codice UNSPSC:
41102406
NACRES:
NB.76
Prodotti consigliati
Materiali
enameled steel plate
Sterilità
non-sterile
Produttore/marchio commerciale
Corning 6795-170
Disponibilità
not available in EU
Parametri
25 °C temp. range (360 °C)
Largh. × lungh. piastra
5 in. × 5 in.
Colore
none
Descrizione generale
White enameled steel top plate provides heat transfer up to 360°C. Dual heat shields dissipate heat and keep the case cool to the touch.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS6795170-1EA | 4061832903859 |