CLS640060
Pyrex® Squibb separatory funnel, ST stopper, Rotaflo® stopcock
Sinonimo/i:
Corning® 6302
About This Item
Prodotti consigliati
Dimensione tappo
2
Misura tappo a cono
27
Produttore/marchio commerciale
Corning 6400-60
Lunghezza
241 mm
Diametro corpo
55 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Poly stopper also included. Stem O.D. is 10 mm.
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Rotaflo is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)