Documenti fondamentali
Z550698
Sigma-Aldrich
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 60 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Descrizione
conical
Capacità
60 mL
Foro rubinetto
2 mm
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
Z550698-1EA4061837636011