Z550752
Aldrich® separatory funnel with PTFE stopcock
capacity 100 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
Prodotti consigliati
Descrizione
conical
Capacità
100 mL
Foro rubinetto
2 mm
Misura tappo
19/22
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z550752-1EA | 4061832118376 |