CLS56801L
Pyrex® volumetric flask, certified and serialized, with Pyrex® ST stopper
capacity 1,000 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5680
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
22
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 5680-1L
tol. measuring range
0.30 mL
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)