CLS563125
Pyrex® certified and serialized micro volumetric flask, with Pyrex® stopper
capacity 25 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5631
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
9
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5631-25
tol. measuring range
0.03 mL
Capacità
25 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS563125-6EA | 4061831701203 |