CLS56301
Pyrex® volumetric micro flask, Pyrex® ST stopper
capacity 1 mL
Sinonimo/i:
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5630
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
long
Misura tappo a cono
8
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type ST stopper
Confezionamento
case of 12
Produttore/marchio commerciale
Corning 5630-1
tol. measuring range
0.01 mL
Capacità
1 mL
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
CLS56301-12EA | 4061831701142 |
CLS56301-1EA |