Key Documents
CLS558025
Pyrex® class A volumetric flask with snap cap
capacity 25 mL
Sinonimo/i:
clear flasks, pyrex flask, volumetric flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
Materiali
borosilicate glass
long
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
class A
closure type Snap cap
Confezionamento
case of 12
pack of 6
Produttore/marchio commerciale
Corning 5580-25
Corning 5580
tol. measuring range
0.03 mL
Capacità
25 mL
Descrizione generale
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)