Documenti fondamentali
Z325155
Sigma-Aldrich
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA volumetric pipette, calibrated To Deliver
capacity 20 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121500
NACRES:
NB.01
Materiali
AR-Glas®
agenzia
according to DIN 12 691
Descrizione
amber mark: yes
Caratteristiche
class AS with batch number
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 30514
Campo di misura del volume
20 mL, accuracy: 0.03 mL
Lunghezza
510 mm
Capacità
20 mL
Descrizione generale
Pipettes come with a detailed batch certificate in each package.
Altre note
BR30514 (India)
Note legali
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.