CLS4965A1L
Pyrex® round-bottom three neck angle type distilling flask
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 24/40, side joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Giunto
center joint: ST/NS24/40
side joint: ST/NS24/40
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 4965A-1L
Capacità
1,000 mL
Categorie correlate
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)