CLS496012L
Pyrex® round-bottom three neck vertical unequal height flask
capacity 12,000 mL, center joint: ST/NS 55/50
Sinonimo/i:
bottom flask, flask round, flask round bottom
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Giunto
center joint: ST/NS55/50
side joint ST/NS29/42
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard taper joint
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
Corning 4960-12L
Capacità
12,000 mL
Dimens. collo
(3)
Descrizione generale
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)