Z303763
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 34/35
Sinonimo/i:
FR5L/5US/33P
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Giunto
center joint: ST/NS34/35
side joint ST/NS24/29
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR5L/5US/33P
Disponibilità
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Altezza
275 mm
Capacità
5,000 mL
Descrizione generale
- One vertical neck
- Two parallel necks
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)