Documenti fondamentali
Z507873
Three-neck round-bottom flasks
capacity 25 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Materiali
glass
round bottom flask
three-neck
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Holed cap
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 9465-34
Capacità
25 mL
Descrizione generale
<ST/>14/10 threaded joints. Supplied with holed caps, PTFE-faced silicone septa, and FETFE® O-rings.
Note legali
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)