Documenti fondamentali
CLS294975X25
Corning® microscope slides, frosted two sides, one end
L × W 75 mm × 25 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122600
NACRES:
NB.16
Materiali
soda-lime glass
Produttore/marchio commerciale
Corning 2949-75X25
Lungh. × largh.
75 mm × 25 mm
Tipo di binding
non-treated surface
Note legali
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
vibrant-m
S9027
Slides, microscope
BRAND® microscope slide cut edges
BR474701
BRAND® microscope slide
BRAND® microscope slide ground edges
BR474743
BRAND® microscope slide
BRAND® cavity slides L × W 76 mm × 26 mm, thickness 1.2-1.5 mm, wells 1
BR475505
BRAND® cavity slides
Cover glasses size 22 mm × 22 mm
C9802
Cover glasses