CDS000866
4-Fluoro-3,5-dimethylbenzaldehyde
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
Cc1cc(C=O)cc(C)c1F
InChI
1S/C9H9FO/c1-6-3-8(5-11)4-7(2)9(6)10/h3-5H,1-2H3
NNHYTIOMCJAWLM-UHFFFAOYSA-N