CBR01903
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
AldrichCPR
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
ClCC1=NC(C)=CC=C1
InChI
1S/C7H8ClN/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,5H2,1H3
PFQYGHGKTNHYRQ-UHFFFAOYSA-N