C91204
2-Cyanoethyl ether
98%
Sinonimo/i:
3,3′-Oxydipropionitrile, 2,2′-Dicyanodiethyl ether, Bis(2-cyanoethyl) ether
About This Item
Formula condensata:
O(CH2CH2CN)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
124.14
Beilstein:
1746454
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. ebollizione
110-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
Densità
1.043 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
N#CCCOCCC#N
InChI
1S/C6H8N2O/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2
BCGCCTGNWPKXJL-UHFFFAOYSA-N
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?