C195
(2S,3R,4S)-α-(Carboxycyclopropyl)glycine
solid
Sinonimo/i:
(2S,1′R,2′S)-2-(2-Carboxycyclopropyl)glycine, (2S,3R,4S)-CCG, L-CCG-IV
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Attività ottica
[α]/D +69.5°, c = 0.4 in H2O(lit.)
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
Colore
off-white
Solubilità
H2O: soluble
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
[H][C@]1(C[C@@H]1C(O)=O)[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H9NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3(2)5(8)9/h2-4H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11)/t2-,3+,4+/m1/s1
GZOVEPYOCJWRFC-UZBSEBFBSA-N
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Our new product range of pharmaceutical impurity solutions as certified reference materials (CRMs) save costs and labor by providing all impurities listed in the USP as well as in the EP in one mix.