Documenti fondamentali
E1260
Sigma-Aldrich
L-Ethionine
≥99% (TLC)
Sinonimo/i:
L-2-Amino-4-(ethylthio)butyric acid
About This Item
Formula condensata:
C2H5SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.24
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.26
Nome del prodotto
L-Ethionine, ≥99% (TLC)
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (TLC)
Stato
powder
Colore
white
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCSCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2S/c1-2-10-4-3-5(7)6(8)9/h5H,2-4,7H2,1H3,(H,8,9)/t5-/m0/s1
GGLZPLKKBSSKCX-YFKPBYRVSA-N
Azioni biochim/fisiol
An analog of methionine that interferes with the normal methylation of DNA and other methylation pathways, and induces pancreatic toxicity and liver cancer. However, in animal studies, it has also been shown to act synergistically with methionine-depletion to block the growth and metastasis of methionine-dependent tumors.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)