BR90462
BRAND® sampling dipper with spout
capacity 1000 mL, D × H 105 mm × 155 mm
Sinonimo/i:
PTFE, Sampling dippers
About This Item
Codice UNSPSC:
41104118
NACRES:
NB.51
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE
Produttore/marchio commerciale
BRAND 90462
D × alt.
105 mm × 155 mm
Capacità
1000 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
With reinforced rim and spout. PTFE handle with steel core.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
BR90462-1EA | 4061831861549 |