GF13750006
Aluminum/Silicon
foil, Al 99%/Si 1%, thickness 0.075 mm, size 25 × 25 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
AL050520
Saggio
≥99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 137-500-06
Misura
25 × 25 mm
Spessore
0.075 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)