GF12424979
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
200mm tube, 1.60mm outside diameter, 0.55mm wall thickness, 0.5mm inside diameter, hard
Sinonimo/i:
FE217160
About This Item
Codice UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 124-249-79
Lungh. × spessore
200 mm × 0.55 mm
D.E. × D.I.
1.60 mm × 0.55 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF12424979-1EA | 4061825423562 |
GF12424979-2EA | 4061829949938 |
GF12424979-10EA | 4061829919368 |
GF12424979-20EA | 4061829980702 |
GF12424979-5EA | 4061831001235 |